ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, Bromoform 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # 40212.
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, Bromoform 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # 40212.
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1
  • CAS Nr.:
    75-25-2
  • Bezeichnung:
    Bromoform 5.000 µg/ml in Methanol
  • Formel:
    CHBr₃
  • Bezeichnung:
    Bromoform