ContactUsLinkComponent
Herbizid-Referenzstandard, Hexachlor-1,3-butadien 100 µg/ml in Methanol
Herbizid-Referenzstandard, Hexachlor-1,3-butadien 100 µg/ml in Methanol
Supplier:  EHRENSTORFER
Certificates
Herbizid-Referenzstandard, Hexachlor-1,3-butadien 100 µg/ml in Methanol
Supplier:  EHRENSTORFER
Specifications
  • CAS Nr.:
    87-68-3
  • Formel:
    C₄Cl₆
  • Bezeichnung:
    Hexachloro-1,3-butadiene