AuftragsverfolgungKontakt
IHC Mount, HIGHDEF® | Avantor
IHC Mount, HIGHDEF®
IHC mount, 30 mL
Artikelnr. ENZOADI9502610030
Anbieter:   Enzo Life Sciences
IHC Mount, HIGHDEF®
Artikelnr. ENZOADI9502610030
Anbieter:  Enzo Life Sciences
CAS Nummer:  
IHC Mount, HIGHDEF®
IHC mount, 30 mL
CAS Nummer:  
Preis
93,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 30 mL
Product Details & Documents
IHC Mount ist ein permanentes, hochstabiles Eindeckmedium auf wässriger Basis für die chromogene Markierung. Zum Eindecken von Gewebeproben, die durch ein auf Peroxidase oder alkalische Phosphatase basierendes System und verschiedene Fluoreszenzfarbstoffe angefärbt wurden.
  • Flexible Zusammensetzung, die für AEC, DAB, Fast Red, BCIP/NBT und BCIP/INT optimiert wurde
  • Hochauflösende Visualisierung für IHC, IF, ISH, FISH
  • Ermöglicht die dauerhafte Aufbewahrung von Gewebeproben ohne Verblassen der Chromogene
  • Kein Deckglas erforderlich
  • Keine Belastung durch organische Dämpfe
Zusammensetzung: Flüssiges Eindeckmedium mit <0,1% Natriumazid.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    30 mL
  • Bezeichnung:
    IHC mount
Spezifikationen