Hydroxylammoniumchlorid
Glass bottle for solids, 250 g
Artikelnr. ROTHP016.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
- CAS Nummer:5470-11-1
- Formel:NH₂OH·HCl
- MDL-Nummer:MFCD00051089
- Molekulargewicht:69.49 g/mol
- Merck-Index:13,04853
- Siedepunkt:306 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:151 °C
- Dichte:1,67 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:226-798-2
- UN:2923
- ADR:8,III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:250 g