TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid), Sigma-Aldrich®
Artikelnr. ROCH10812846001
Lieferant: ROCHE
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:500 g
- Seq:3645
- Environmentally Preferable:
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Synonyme: Tris(hydroxymethyl)methylamine hydrochloride, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride, Trizma® hydrochloride, Trizma(R) hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, TRIS HCl, Tromethane hydrochloride, Tris-HCl, Tris(hydroxymethyl)methylammonium chloride, Trometamol hydrochloride, THAM HCl
:
:157.6 g/mol
Merck-Index:12,09902
Schmelzpunkt:150…152 °C
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:214-684-5
CAS-Nummer:1185-53-1
Formel:NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
MDL-Nummer:MFCD00012590