Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1 L, 0.5 M NaOH (0.5 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Artikelnr. 38217-1EA
Lieferant: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Ampulle
- VE:1
- Seq:0001
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Factor:0.998 - 1.002
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
:40 g/mol
Siedepunkt:120 °C
Dichte:1,350 g/cm³
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548