Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, Acculute™ standarmäßig volumetrische Lösung
88623.LQ
:
- VE:1
- Seq:0001
:1310-73-2
:
:NaOH
:MFCD00003548
:40 g/mol
:∼105 °C (1013 hPa)
:1,327 g/cm³ (20 °C)
:Raumtemperatur
:215-185-5
:1824
:8,II
:GHS05