Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 2L, 1 M HCl (1N) standarmäßig volumetrische Lösung, Fluka™
38281-1EA
:
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:1
- Seq:0001
- Factor:0.998 - 1.002
- BAM/EMPA reference material:effective
- BAM/EMPA Certificate Number:effective
- Traceable to NIST SRM:effective
:
:1,11 g/cm³
:231-595-7
:8,II
:36.46 g/mol
:1789
:GHS05
:GHS07
:Raumtemperatur
:7647-01-0
:HCl
:MFCD00011324