ContactUsLinkComponent
Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 10L, 1 M HCl (1N) standarmäßig volumetrische Lösung, Fluka™
Corrosive
Irritant
Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 10L, 1 M HCl (1N) standarmäßig volumetrische Lösung, Fluka™
Catalog # 38283-1EA
CAS Number:  
Corrosive
Irritant
Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 10L, 1 M HCl (1N) standarmäßig volumetrische Lösung, Fluka™
Catalog # 38283-1EA
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    1
  • Seq:
    0001
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.998 - 1.002
  • BAM/EMPA reference material:
    effective
  • BAM/EMPA Certificate Number:
    effective
  • Traceable to NIST SRM:
    effective
Specification Test Results
About this item
 :
Density:1,11 g/cm³
EINECS:231-595-7
ADR:8,II
 :36.46 g/mol
UN:1789
 :GHS05
 :GHS07
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324