ContactUsLinkComponent
Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 mol in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Corrosive
Irritant
Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 mol in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Catalog # 4654.
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Corrosive
Irritant
Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.5 mol in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Catalog # 4654.
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    210 mL
  • Seq:
    2545
Specifications
Specification Test Results
  • Titer (mol/l):
    0.4990-0.5010
Specification Test Results
About this item
 :
ADR:8,II
 :36.46 g/mol
EINECS:231-595-7
UN:1789
 :GHS05
 :GHS07
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324