ContactUsLinkComponent
Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Corrosive
Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Catalog # 4655.
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Salzsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 N in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Catalog # 4655.
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1 Ampoul
  • Seq:
    0501
Specifications
Specification Test Results
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    Passes Test
  • Normality (by titrimetry):
    Passes Test
Specification Test Results
About this item
 :
Density:1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-595-7
ADR:8,II
 :36.46 g/mol
UN:1789
 :GHS05
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324