ContactUsLinkComponent
Kolorimetrische DNMT-Tests für die Arzneimittelforschung
Kolorimetrische DNMT-Tests für die Arzneimittelforschung
Catalog # ENZOENZ450170001
Supplier:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:  
undefined
Kolorimetrische DNMT-Tests für die Arzneimittelforschung
Catalog # ENZOENZ450170001
Supplier:  ENZO LIFE SCIENCES
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1 KIT
  • Bezeichnung:
    DNMT colorimetric drug discovery tests
  • Seq:
    02
Specifications
About this item
Das kolorimetrische DNMT-Nachweiskit für die Arzneimittelforschung stellt ein einfaches Verfahren zum Nachweis der DNA-Methylierungsaktivität oder -hemmung dar.
  • Einfacher kolorimetrischer Assay ohne Radioaktivität oder Chromatographie
  • Messung anhand von nur 0,5 μg Zellkernextrakt oder 0,5 ng aufgereinigten Enzymen
  • Speziell entwickelt für hohe Spezifität gegenüber 5-mC ohne Kreuzreaktivität mit unmethyliertem Cytosin
  • Reproduzierbare Ergebnisse in weniger als vier Stunden
Für die quantitative Bestimmung der DNMT-Aktivität/Inhibition in Zellkernextrakten oder aufgereinigten Enzymen.
Delivery: Inklusive Waschpuffer, DNMT-Testpuffer, AdoMet, DNMT-Enzymkontrolle, Capture-Antikörper, Nachweis-Antikörper, Verstärkerlösung, Entwicklerlösung, Stopplösung, Acht-Well-Strips mit Rahmen und adhäsiver Verschlussfolie.