L(+)-Cystein Hydrochlorid Monohydrat
Artikelnr. EDQMC3290000
Lieferant: EDQM
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg
- Seq:2440
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:175.64 g/mol
Merck-Index:13,02810
Schmelzpunkt:168…170 °C
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:200-157-7
CAS-Nummer:7048-04-6
Formel:HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
MDL-Nummer:MFCD00065606