ContactUsLinkComponent
ortho-Phosphorsäure 85% ≥85%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Corrosive
ortho-Phosphorsäure 85% ≥85%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Catalog # 153154D
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Corrosive
ortho-Phosphorsäure 85% ≥85%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Catalog # 153154D
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    250 mL
  • Seq:
    2590
Specifications
Specification Test Results
  • Gehalt:
    Min. 85,0 %
  • Flüchtige Säuren:
    Max. 0,0002 meq/g
  • Fe (Eisen):
    Max. 10 ppm
  • Pb (Blei):
    Max. 2 ppm
  • UV Durchlässigkeit (254 nm) (0,1 mol/l):
    Min. 80 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :98 g/mol
Melting Pt:28 °C
Density:1,689 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-633-2
UN:1805
ADR:8,III
 :GHS05
CAS Number:7664-38-2
Formula:H₃PO₄
MDL Number:MFCD00011340