Silbernitrat Konzentrat zur Verdünnung zu 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Artikelnr. 4681.
Lieferant: Avantor
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:60 mL
- Seq:2385
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:0.0998-0.1002
- Normality (by titrimetry):Passes Test
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
:169.87 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-853-9
UN:3082
ADR:9,III
:GHS07
:GHS09
CAS-Nummer:7761-88-8
Formel:AgNO₃
MDL-Nummer:MFCD00003414