Natriumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Artikelnr. 4690.
Lieferant: Avantor
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:500 mL
- Seq:2725
- Environmentally Preferable:
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Titer (mol/l):4.990-5.010
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
Synonyme: Caustic soda
:
:40 g/mol
Siedepunkt:109 °C (1013 hPa)
Dichte:≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
:GHS05
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548