Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIALS2770-100ML
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:100 mL
- Seq:2440
Specifications
About this item
:
:40 g/mol
Density:1,04 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
UN:3266
ADR:8,III
:M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
EINECS:215-185-5
:GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548