Natriumhydroxid standardisierte Lösung 1.0 N in wässriger Lösung
Catalog # 35629.K2
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:40 g/mol
Density:1,04 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:3266
ADR:8,III
:GHS05
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548