Natriumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung
Artikelnr. ROTHN074.1
Lieferant: Roth Carl
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:40 g/mol
Siedepunkt:∼105 °C (1013 hPa)
Dichte:1,02 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
:GHS07
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548