Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
Zertifikate
Über diesen Artikel
Synonyme: Potash caustic, Caustic potash
CAS-Nummer:1310-58-3
:
Formel:KOH
MDL-Nummer:MFCD00003553
:56.11 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,III
:GHS05
Spezifikationen
- Environmentally Preferable:
Spezifikationen
Frequently Bought Together