IPASEPT® 70, steril
IPASEPT® 70, steril, 6× 1 l-Sprühflasche
Anbieter: VWR Chemicals
Springe zu:
Product Details & Documents
Isopropylalkohol Ph. Eur. 70% V/V mit gereinigtem Wasser Ph. Eur. 30% V/V, gefiltert mit 0,2 µm.
- Gammasterilisiert
- Steril nach SAL (Sterility Assurance Level) 10⁻⁶
- Abgefüllt unter GMP-Bedingungen in ISO-Reinraumklasse 7
- Für jede Charge steht ein Analysezertifikat zur Verfügung
- Feiner Strahl für die präzise Anwendung oder breite Zerstäubung zur Abdeckung großer Bereiche
Für die Sprüh-Reinigung von Oberflächen mit oder ohne Wischtücher. Auch für die Reinigung von Handschuhen vor dem Betreten von Reinräumen geeignet. Ideal zum Wischen von Durchgängen zu kontrollierten Umgebungen.
Biocide. Disinfectant.
Caution: Caution: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer94006_IPASEPT 70 0,2 µ_BSE_REV1 BSE_94006_IPASEPT 70 0,2 µ
BSE/TSE-Zertifikate
94006_IPSASEPT 70 0,2 µ_DIOXIN_REV0 VWR® IPASEPT® 70, Sterile
Weitere Produktdetails
P20_VWRC94006.1016_SPEC_DE.pdf spec_VWRC94006.1016 spec_VWRC94006.1016_de
Produktspezifikation
SDS_DE_AT_VWRC94006 sds_VWRC94006
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
- Bezeichnung:IPASEPT® 70, steril
- Verpackt:6× 1 l-Sprühflasche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.