Essigsäure 12%
Kunststoffflasche, 5 L
Anbieter: VWR Chemicals
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
- CAS Nummer:64-19-7
- Formel:H₃CCOOH
- MDL-Nummer:MFCD00036152
- Molekulargewicht:60.05 g/mol
- Dichte:1,01
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-580-7
- UN:2790
- ADR:8,III
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer5L Plastic bottle for liquids DIN 45 UN X (ZPACK13951035)
Verpackungsinformationen
P20_VWRC20121.366_SPEC_DE.pdf spec_VWRC20121.366 spec_VWRC20121.366
Produktspezifikation
SDS_DE_AT_VWRC20121.pdf sds_VWRC20121
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Assay:11.9 - 12.1 %
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:5 L