ContactUsLinkComponent
Guanidiniumchlorid 8 mol/l in wässriger Lösung
Irritant
Guanidiniumchlorid 8 mol/l in wässriger Lösung
Catalog # PIER24115
CAS Number:  
undefined
Irritant
Guanidiniumchlorid 8 mol/l in wässriger Lösung
Catalog # PIER24115
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    200 mL
  • Seq:
    2530
Specifications
About this item
 :
 :95.53 g/mol
EINECS:200-002-3
 :GHS07
Storage Temperature:Raumtemperatur
CAS Number:50-01-1
Formula:NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MDL Number:MFCD00013026