ContactUsLinkComponent
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 0.1 mol/l in wässriger Lösung
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 0.1 mol/l in wässriger Lösung
Catalog # TREV4145-100-02
Supplier:  TREVIGEN
CAS Number:  
undefined
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 0.1 mol/l in wässriger Lösung
Catalog # TREV4145-100-02
Supplier:  TREVIGEN
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1 KIT
  • Seq:
    0075
Specifications
About this item
 :
 :154.25 g/mol
EINECS:222-468-7
CAS Number:3483-12-3
 :27565-41-9
Formula:C₄H₁₀O₂S₂
MDL Number:MFCD00004877