Essigsäure standardisierte Lösung 1.0 N
Catalog # 35566.K2
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:60.05 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:200-580-7
CAS Number:64-19-7
Formula:H₃CCOOH
MDL Number:MFCD00036152