1,4-Dioxan 99.5% stabilisiert zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:123-91-1
:
Formel:C₄H₈O₂
MDL-Nummer:MFCD00006571
:88.11 g/mol
Merck-Index:13,03330
Siedepunkt:101 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt:12 °C
Dichte:1,034 g/cm³
Blitzpunkt:12 °C
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:204-661-8
UN:1165
ADR:3,II
:GHS02
:GHS07
:GHS08
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.1 %
- GC:≥99.4 %
- Color scale:≤10 APHA
- Stabilizer:5 to 30 ppm BHT
- Cadmium (Cd):≤0.1 ppm
- Chromium (Cr):≤0.1 ppm
- Copper (Cu):≤0.1 ppm
- Iron (Fe):≤0.1 ppm
- Free acid (CH3COOH):≤0.001 %
- Peroxides:≤0.005 % (as H2O2)