ContactUsLinkComponent
Diethylether, wasserfrei ≥99% stabilisiert ACS, Sigma-Aldrich®
Flammable
Irritant
Diethylether, wasserfrei ≥99% stabilisiert ACS, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL673811-6X1L
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Flammable
Irritant
Diethylether, wasserfrei ≥99% stabilisiert ACS, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL673811-6X1L
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    6 L
  • Seq:
    5198
Specifications
About this item
 :
 :74.12 g/mol
Merck Index:12,03852
Boiling Pt:35 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–123 °C
Density:0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:–40 °C
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:200-467-2
UN:1155
ADR:3,I
 :Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
REACH:01-2119535785-29
 :GHS02
 :GHS07
CAS Number:60-29-7
Formula:(CH₃CH₂)₂O
MDL Number:MFCD00011646