Paraformaldehyd
Glass bottle for solids, 1 kg
Artikelnr. MOLE41240534-1KG
Marketsource
Anbieter: Molekula
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Polyoxymethylene
- CAS Nummer:30525-89-4
- Formel:(CH₂O)n
- MDL-Nummer:MFCD00133991
- Merck-Index:13,07096
- Siedepunkt:135…136 °C (13 mmHg)
- Schmelzpunkt:123 °C
- Dichte:1,46 g/cm³ (20 °C)
- Blitzpunkt:70 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:2213
- ADR:4.1,III
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 kg