Agarose
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Über diesen Artikel
- CAS Nummer:9012-36-6
- MDL-Nummer:MFCD00081294
- Schmelzpunkt:60…90 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-731-8
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
- CAS Nummer:9012-36-6
- MDL-Nummer:MFCD00081294
- Schmelzpunkt:60…90 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-731-8
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource