AuftragsverfolgungKontakt
Agarose | Avantor
Agarose
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. MOLE19731356-100G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Agarose
Artikelnr. MOLE19731356-100G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  9012-36-6
Agarose
Agarose
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  9012-36-6
Preis
345,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:9012-36-6
  • MDL-Nummer:MFCD00081294
  • Schmelzpunkt:60…90 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-731-8
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g