Agarose, Millipore®
Glass bottle for solids, 100 g
Artikelnr. 121852-100
Anbieter: Merck Millipore (Calbiochem)
Agarose, Millipore®
Artikelnr. 121852-100
Anbieter: Merck Millipore (Calbiochem)
CAS Nummer: 9012-36-6
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:9012-36-6
- MDL-Nummer:MFCD00081294
- Schmelzpunkt:60…90 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-731-8
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.