AuftragsverfolgungKontakt
Agarose
4 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:9012-36-6
  • MDL-Nummer:MFCD00081294
  • Schmelzpunkt:60…90 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:232-731-8
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 g
    1 * 10 g
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 g
    1 * 250 g