Agar
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Über diesen Artikel
Synonyme: Agar Agar
- CAS Nummer:9002-18-0
- MDL-Nummer:MFCD00081288
- Merck-Index:13,00184
- Schmelzpunkt:90 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-658-1
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme: Agar Agar
- CAS Nummer:9002-18-0
- MDL-Nummer:MFCD00081288
- Merck-Index:13,00184
- Schmelzpunkt:90 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-658-1
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.