ContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Catalog # ROCH11332465001
Supplier:  ROCHE
CAS Number:  
Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Catalog # ROCH11332465001
Supplier:  ROCHE
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specifications
About this item
 :
 :1227.53 g/mol
 :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:500-018-3
CAS Number:9005-64-5
Formula:C₅₈H₁₁₄O₂₆
MDL Number:MFCD00165986