AuftragsverfolgungKontakt
L(-)-Mannose
L(-)-Mannose
Glass bottle for solids, 1 g
Artikelnr. MOLEM21123215
Marketsource
Anbieter:   Molekula
L(-)-Mannose
Artikelnr. MOLEM21123215
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  10030-80-5
L(-)-Mannose
Glass bottle for solids, 1 g
CAS Nummer:  10030-80-5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, L-(-)-Mannose
  • CAS Nummer:10030-80-5
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00136021
  • Molekulargewicht:180.16 g/mol
  • Siedepunkt:376 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:132 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:233-080-2
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 g