TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in Wasser, Sigma-Aldrich®
ROCH11332481001
: ROCHE
:
- Packung:Glasflasche
- VE:50 mL
- Seq:2370
:
:∼100 °C (1013 hPa)
:∼1.01 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS05
:Raumtemperatur
:9002-93-1
:9036-19-5
:MFCD00132505