D(-)-Fructose
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Über diesen Artikel
Synonyme: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
- CAS Nummer:57-48-7
- Formel:C₆H₁₂O₆
- MDL-Nummer:MFCD00148910
- Molekulargewicht:180.16 g/mol
- Merck-Index:13,04295
- Siedepunkt:552 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:100…110 °C
- Dichte:1,59 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-333-3
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme: D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
- CAS Nummer:57-48-7
- Formel:C₆H₁₂O₆
- MDL-Nummer:MFCD00148910
- Molekulargewicht:180.16 g/mol
- Merck-Index:13,04295
- Siedepunkt:552 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:100…110 °C
- Dichte:1,59 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-333-3
Product Family Options
Produktinformationen
- PackungVEVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource
- Spezifikationen:MarketsourceMarketsource