AuftragsverfolgungKontakt
D(+)-Mannose, Millipore®
D(+)-Mannose, Millipore®
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Artikelnr. SIAL63582-100G
Anbieter:   Merck
D(+)-Mannose, Millipore®
Artikelnr. SIAL63582-100G
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  3458-28-4
D(+)-Mannose, Millipore®
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Nummer:  3458-28-4
Preis
213,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • CAS Nummer:3458-28-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL-Nummer:MFCD00064122
  • Molekulargewicht:180.16 g/mol
  • Merck-Index:13,05772
  • Siedepunkt:376 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:133 °C
  • Dichte:1,539 g/cm³ (20 °C)
  •  :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:222-392-4
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g
Spezifikationen