D(+)-Glucose
1
Artikelnr. WAKO991-85108
Marketsource
Anbieter: Wako
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Corn sugar, ᴅ-(+)-Glucose, Glucose, D-(+)-Dextrose, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, Glucolin, Dextrose, D-Glucose
- CAS Nummer:50-99-7
- Formel:C₆H₁₂O₆
- MDL-Nummer:MFCD00148912
- Molekulargewicht:180.16 g/mol
- Merck-Index:14,04459
- Schmelzpunkt:146 °C
- Dichte:1,54 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-075-1
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:1