AuftragsverfolgungKontakt
D(-)-Sorbit 70% ≥70% | Avantor
D(-)-Sorbit 70% ≥70%
270 kg
Artikelnr. 1.03576.9270
Anbieter:   Merck
D(-)-Sorbit 70% ≥70%
Artikelnr. 1.03576.9270
Anbieter:  Merck
CAS Nummer:  50-70-4
D(-)-Sorbit 70% ≥70%
D(-)-Sorbit 70% ≥70%
270 kg
CAS Nummer:  50-70-4
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 270 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
  • CAS Nummer:50-70-4
  • Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL-Nummer:MFCD00004708
  • Molekulargewicht:182.17 g/mol
  • Dichte:1,3 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-061-5
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    270 kg