D(-)-Sorbit F, Flüssigkeit E420, SAFC®
Artikelnr. 1.02993.9903
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1.000 kg
- Seq:4876
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
Dichte:1,3 g/cm³ (20 °C)
:182.17 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:200-061-5
CAS-Nummer:50-70-4
:98201-93-5
Formel:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MDL-Nummer:MFCD00004708