AuftragsverfolgungKontakt
Pipette controller, Falcon® | Avantor
Pipette controller, Falcon®
Falcon® pipette controller, Standard version, 0,5 - 100 ml
Artikelnr. 514-1457
Anbieter:   Corning
Pipette controller, Falcon®
Artikelnr. 514-1457
Anbieter:  Corning
Pipette controller, Falcon®
Pipette controller, Falcon®
Falcon® pipette controller, Standard version, 0,5 - 100 ml
Preis
370,59 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This light, ergonomic, motorised pipette controller is designed for use with glass and plastic serological pipettes from 0,5 to 100 ml.
  • Ergonomic design for exceptional comfort
  • Nosepiece with autoclavable pipette holder and filter
  • Ergonomically positioned finger triggers provide comfortable grip
  • Conveniently positioned switches change operating modes and speeds quickly to handle different liquid volumes and viscosities
  • LCD display for continuous visualisation of speed, modes, and battery status
  • Easy access to the battery compartment
  • Filters, pipette holder and nosepiece are autoclavable
Lieferumfang: Supplied with a two-position charging stand, a universal battery charger, three batteries, two 0,2 μm and two 0,45 μm hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE) filters.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    0,5 - 100 ml
  • Bezeichnung:
    Falcon® pipette controller, Standard version
  • Seq:
    01
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BDAA357481
    Spring
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 5,03 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BDAA357484
    Control board
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 82,86 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BDAA357476
    Nose cone
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 6,11 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BDAA357489
    Universal power supply (Input: 100 - 250 V, Output: 9 V)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 41,75 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BDAA357490
    2-Position charging stand
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 50,70 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BDAA357475
    Casing, 1 and 2
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 46,34 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BDAA357478
    Connector
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 5,42 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BDAA357482
    O-Ring
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 12,92 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BDAA357485
    Control pump
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 71,54 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BDAA357477
    Connector gasket
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 7,44 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BDAA357479
    Operation buttons
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 10,77 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BDAA357483
    Silicone tubes
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 19,34 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BDAA357472
    Hydrophobic filter, PTFE, 0,2 µm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 52,22 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BDAA357480
    Divider casing
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 25,07 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BDAA357473
    Hydrophobic filter, PTFE, 0,45 µm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 52,22 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BDAA357474
    Replacement pipette holder, silicone
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 25,63 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BDAA357486
    Battery
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST - 28,98 €