Molybdän, Sigma-Aldrich®
Glasflasche für Feststoffe, 40 g
Artikelnr. SIAL266914-40G
Anbieter: Merck
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7439-98-7
- Formel:Mo
- MDL-Nummer:MFCD00003465
- Molekulargewicht:95.94 g/mol
- Merck-Index:12,06317
- Siedepunkt:3617 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:2622 °C
- Dichte:10,28 g/cm³ (20 °C)
- :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:231-107-2
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:40 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



