AuftragsverfolgungKontakt
Quecksilber
Quecksilber
Giftig
Gesundheit
Umwelt
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Quecksilber
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7439-97-6
  • Formel:Hg
  • MDL-Nummer:MFCD00011035
  • Molekulargewicht:200.59 g/mol
  • Merck-Index:13,05925
  • Siedepunkt:356,5 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–39 °C
  • Dichte:13,54 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-106-7
  • UN:2809
  • ADR:8,III
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 37,90 €
    37,90 €
    1 * 100 g
       37,90 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 269,00 €
    269,00 €
    1 * 1 kg
       269,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource