AuftragsverfolgungKontakt
Quecksilber
Marketsource
 :   Roth Carl
Quecksilber
 :  Roth Carl
Marketsource
Quecksilber
  •  :7439-97-6
  •  :Hg
  •  :MFCD00011035
  •  :200.59 g/mol
  •  :13,05925
  •  :356,5 °C (1013 hPa)
  •  :–39 °C
  •  :13,54 g/cm³ (20 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :231-106-7
  •  :2809
  •  :8,III
Product Family Options
  • Packung
    VE
  • Glass bottle for solids
    100 g
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 44,20 €
    44,20 €
    1 * 100 g
       44,20 €
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 280,00 €
    280,00 €
    1 * 1 kg
       280,00 €
    Marketsource
    Marketsource