AuftragsverfolgungKontakt
Silber
310 m
Artikelnr. ROTH8819.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Silber
Artikelnr. ROTH8819.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
CAS Nummer:  7440-22-4
CAS Nummer:  7440-22-4
Preis
203,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 310 m
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7440-22-4
  • Formel:Ag
  • MDL-Nummer:MFCD00003397
  • Molekulargewicht:107.87 g/mol
  • Merck-Index:12,08647
  • Siedepunkt:2212 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:962 °C
  • Dichte:10,5 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-131-3
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    310 m