Graphit, Sigma-Aldrich®
SIAL496553-180.7G
: Merck
:
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:180,7 g
- Seq:3500
:
:12,04560
:3827 °C
:2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:12.01 g/mol
:231-955-3
:7782-42-5
:C
:MFCD00144065