Graphit
Glass bottle for solids, 3 kg
Artikelnr. ROTH7614.1
Marketsource
Anbieter: Roth Carl
Springe zu:
Product Details & Documents
- CAS Nummer:7782-42-5
- Formel:C
- MDL-Nummer:MFCD00144065
- Molekulargewicht:12.01 g/mol
- Merck-Index:12,04560
- Schmelzpunkt:3827 °C
- Dichte:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:231-955-3
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:3 kg