AuftragsverfolgungKontakt
Graphit | Avantor
Graphit
1
Artikelnr. PERC04972433
Anbieter:   PerkinElmer
Graphit
Artikelnr. PERC04972433
Anbieter:  PerkinElmer
CAS Nummer:  7782-42-5
CAS Nummer:  7782-42-5
Preis
13,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7782-42-5
  • Formel:C
  • MDL-Nummer:MFCD00144065
  • Molekulargewicht:12.01 g/mol
  • Merck-Index:12,04560
  • Schmelzpunkt:3827 °C
  • Dichte:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-955-3
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    1
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.