ContactUsLinkComponent
Graphit ≥99,997% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 5.0 mm (0.20 in)
  45076.DW
 :  
Graphit ≥99,997% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 5.0 mm (0.20 in)
  45076.DW
 :  
  • VE:
    300 mm
  • Seq:
    1883
 :
 :12,04560
 :3827 °C
 :2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
 :12.01 g/mol
 :Raumtemperatur
 :231-955-3
 :7782-42-5
 :C
 :MFCD00144065